Pentylbenzene
|
|
EHERC10246000EA
0
CZK
EHERC10246000
Pentylbenzene
Pentylbenzene
Vzorec:
C₁₁H₁₆ MW: 148,25 g/mol Bod varu: 205 °C (1013 hPa) Bod tání: –1 °C Hustota: 0,8594 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009502 CAS číslo: 538-68-1 EINECS: 208-701-5 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,00604 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...