tritylchlorid
|
Nebezpečí
|
MOLE22303758-100GEA
2650
CZK
MOLE22303758-100G
tritylchlorid
tritylchlorid
Vzorec:
C₁₉H₁₅Cl MW: 278,78 g/mol Bod varu: 374 °C (1013 hPa) Bod tání: 109…112 °C Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000813 CAS číslo: 76-83-5 EINECS: 200-986-4 UN: 3261 ADR: 8,II |