Tisk…
Galactitol
MOLEM42994090EA 0 CZK
MOLEM42994090
Galactitol
Galactitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064288
CAS číslo: 608-66-2
EINECS: 210-165-2