Tisk…
Lidocaine hydrochloride
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0338EA 5870 CZK
PROOICRS0338
Lidocaine hydrochloride
Lidocaine hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₂₃ClN₂O
CAS číslo: 73-78-9
EINECS: 200-803-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III