Tisk…
Močovina 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALU4883-6X25MLEA 3840 CZK
SIALU4883-6X25ML
Močovina 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg