Tisk…
Močovina 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALU7129-1VLEA 4590 CZK
SIALU7129-1VL
Močovina 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg