Tisk…

2,6-Xylidine

Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování

EHERC12725000EA 1710 CZK
EHERC12725000
2,6-Xylidine
2,6-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10…12 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007747
CAS číslo: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR