Tisk…
Hledali jste: Nálevky cytologické
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (720-1999)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
Měrná jednotka: 1 * 600 KS
Katalogové číslo: (720-1868)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimises laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide.
Katalogové číslo: (720-1867)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
Měrná jednotka: 1 * 480 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: These one-way cytology funnels / cytofunnels are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Akce
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Katalogové číslo: (720-1972)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide, while su...
Měrná jednotka: 1 * 48 KS
Dodavatel: THARMAC GmbH
Popis: Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom