Tisk…
Cyclopentadecanone
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11832000EA 1750 CZK
EHERC11832000
Cyclopentadecanone
Cyclopentadecanone
Vzorec: C₁₅H₂₈O
MW: 224,39 g/mol
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: 63 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001266
CAS číslo: 502-72-7
EINECS: 207-951-2