Tisk…
Biologické bezpečnostní boxy, třídy II, Bio II Advance Plus
Dodavatel: Azbil Telstar Technologies
TELR1694321EA 228250 CZK
TELR1694321 TELR1643632 TELR1607686 135-1382
Biologické bezpečnostní boxy, třídy II, Bio II Advance Plus
Digestoře Biologické boxy
Biologické bezpečnostní boxy Bio II Advance Plus byly vyvinuty s cílem maximalizovat pohodlí, komfort a bezpečnost při práci s biologickým materiálem, s ohledem na životní prostředí. Bio II Advance Plus dosahují nejlepšího poměru mezi vnějšími rozměry boxu a užitnou pracovní plochou: Při pouhých 759 mm na šířku a 1260 mm na výšku disponují boxy Bio II Advance Plus pracovním objemem 340 dm³. Tato řada byla navržena tak, aby poskytla nejlepší dostupné vlastnosti biologické bezpečnostní skříně třídy II a zároveň aby nabízela praktickou ergonomii, tichý provoz, snadné čištění, nižší spotřebu energie a snadný servis a údržbu.
  • Inovativní a originální posuvné okno, navržené tak, aby se dalo snadno nastavit na pracovní otvor 200 mm
  • Ovládací panel s mezinárodním barevným kódem pro indikaci stavu skříně, hlavní obrazovka přehledně zobrazuje hlavní pracovní parametry
  • Automatické řízení pomocí mikroprocesoru nepřetržitě zaručuje správnou rychlost proudění vzduchu, čímž se minimalizuje spotřeba energie a hlučnost
  • Přední okno umožňuje úplný a pohodlný přístup do pracovní komory, usnadňuje čištění a umožňuje vkládání velkých předmětů a příslušenství do pracovní komory
  • Pracovní plocha je rozdělena na segmenty, které umožňují čištění, a dokonce i sterilizaci v autoklávu
  • Tichý provoz s hladinou hluku pod 58 dB(A)
Díky úspornému režimu Bio II Advance Eco se box uvede do pohotovostního stavu: Vzorek zůstává chráněn uvnitř, zatímco se uživatel věnuje jiným úkolům a tím se šetří energie, snižuje se zahřívání skříně a snižuje se míra zanášení filtru. Úspora energie s sebou přináší i snížení hladiny hluku a emisí tepla.
Inovativní a jedinečný systém 4F (Fast, Friendly and eFFicient) je systém pro výměnu filtrů vyvinutý společností Telstar. Filtry jsou snadno přístupné z přední části skříně a pomocí jedinečného rychlého upínacího/odepínacího zařízení se doba potřebná k výměně filtrů zkrátí na pět minut.
Konstrukce: Boxy se zaoblenými rohy a bočnicemi z tvrzeného bezpečnostního skla jsou vyrobeny z vrstvené nerezové oceli 304L. Přední antireflexní sklo je vybaveno ochranou proti UV záření. Je dokonale těsné, čímž zabraňuje kontaktu uživatele s uniklými, nebezpečnými látkami, chrání vzorek před kontaminací z okolního prostředí a udržuje čistotu uvnitř boxu.
Certifikace: Biologické boxy Bio II Advance Plus jsou nezávisle testovány a certifikovány TÜV Nord, hlavním certifikačním orgánem v Evropě, aby byla zaručena shoda s normou EN 12469 pro biologické bezpečnostní skříně třídy II (30% odsávání, 70% recirkulační jednotka). Bio II Advance jsou určeny pro práci s patogenními látkami úrovně 1, 2 a 3. Splňují také hlavní požadavky NSF/ANSI 49 (třída II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 a AS2252.