Tisk…
Cyklohexan 99+% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur. for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO406025000EA 2040 CZK
ACRO406025000 ACRO406020025
Cyklohexan 99+% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur. for spectroscopy
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Bod varu: 81 °C (760 mmHg)
Bod tání: 6,5 °C
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 79 to 81 °C
Density (20/20 °C) 0.779 to 0.780
GC ≥99.0 %
UV at 210 nm A: ≤1
UV at 220 nm A: ≤0.35
UV at 235 nm A: ≤0.16
UV at 240 nm A: ≤0.05
UV at 250 nm A: ≤0.01
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test