Tisk…
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Varování
MOLEM10813371EA 0 CZK
MOLEM10813371
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Vzorec: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007532
CAS číslo: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3