Tisk…
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL17772-250MGEA 4980 CZK
SIAL17772-250MG SIAL17772-1G
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Retinol all trans
Vzorec: C₂₀H₃₀O
MW: 286,46 g/mol
MDL Number: MFCD00001552
CAS číslo: 68-26-8
EINECS: 200-683-7