Chcete se opět přihlásit?
(Chloromethyl)cyclopropane ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
Purity: 97%
CAS No.: 5911-08-0
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Recognizable
Melting Point: -91°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 635697
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001307
Vzorec: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Bod varu: 87…89 °C
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0,980
Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
UN: 1993
ADR: 3,II
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
5 g L06986.06
25 g L06986.14
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání -91°
Hmotnost vzorce 90.55
Čí. CAS 5911-08-0
Čistota 97%
Skladovací teplota 2°C to 8°C
Bod vzplanutí -1°(30°F)
Molekulový vzorec C4H7Cl
Č. UN 1993
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství