1,4-Dioxan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 20 ppm
23539.291EA
1890
CZK
23539.291
1,4-Dioxan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
1,4-Dioxan
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 101,1 °C (1013 hPa) Bod tání: 11,8 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS číslo: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.001 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Peroxides (as H2O2) | Max. 0.0100 % |
Water | Max. 0.0100 % |
Acetyls and carbonyl derivatives | Max. 40 ppm |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |