Tisk…
Hledali jste: broman draselný
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use test solutions (TS).
Katalogové číslo: (26703.232)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: broman draselný ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Měrná jednotka: 1 * 250 g
Katalogové číslo: (5629.1000)
Dodavatel: Avantor
Popis: broman draselný 0.1 N vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent volumetric solution, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (4667.)
Dodavatel: Avantor
Popis: broman draselný 1/60 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 210 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: broman draselný 99+%, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: broman draselný ≥99%
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: broman draselný, dried ≥99.8% (dried basis, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: broman draselný ≥99.8% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: broman draselný 99.5% p.a.
Katalogové číslo: (34268-1L)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: broman draselný 1/60 M KBrO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: broman draselný ACS
Katalogové číslo: (88592.LQ)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: broman draselný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (38080-1EA)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Concentrate for 1L standard solution
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Merck
Popis: broman draselný ≥99.8%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Katalogové číslo: (MACH30002-AP0-0025)
Dodavatel: MACH
Popis: broman draselný
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Katalogové číslo: (REGE3004200)
Dodavatel: REAGECON
Popis: broman draselný Reag. Ph. Eur. 3004200
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom