Tisk…
Chlorid cesný
Dodavatel: Molekula
MOLEM82986284EA 0 CZK
MOLEM82986284
Chlorid cesný
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Bod varu: 1303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021