Tisk…
Hledali jste: Chlorid sodný
125  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"125"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (5929.1000)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorid sodný 9 g/l vodný roztok
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorid sodný 99.0-100.5% Ph. Eur., USP, BP
Katalogové číslo: (4684.)
Dodavatel: Avantor
Popis: Chlorid sodný, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 60 mL
Dodavatel: Avantor
Popis: Chlorid sodný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorid sodný 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: Avantor
Popis: Chlorid sodný 99.0-100.5% (dried basis), granular USP, FCC, J.T.Baker®
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: Chlorid sodný 99.0-100.5% (dried basis), granular USP, FCC, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorid sodný, high purity
Katalogové číslo: (E529-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Common source of salts for media propagation of many organisms.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: AR - The standard Macron Fine Chemicals™ grade of analytical reagents; suitable for laboratory and general use.
Dodavatel: Avantor
Popis: ULTRAPURE BIOREAGENT—A line of high purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography. ...
Dodavatel: Avantor
Popis: Chlorid sodný ≥99.0% (by argentometric titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorid sodný ≥99.8% ASTM B117, ISO 9227 for corrosion testing
Katalogové číslo: (85811.290)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (32064.600)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorid sodný concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Měrná jednotka: 1 * 60 mL
Katalogové číslo: (5254.9025)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Broxo water softener salt allows for problem free water softening that gives a great performance and is efficient in use. It is a very pure high-press...
Měrná jednotka: 1 * 25 kg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 125
no targeter for Bottom