Chlorid sodný ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
153274VEA
1910
CZK
153274V
Chlorid sodný ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl MW: 58,44 g/mol Bod varu: 1413 °C (1013 hPa) Bod tání: 801 °C Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Výsledky specifikačního testu
Obsah (argnometrické stanovení, po žíhání) | Min. 99,9 % |
Identita | Splňuje |
pH- (5 %; voda) | 5,0 - 8,0 |
Transmitance (206 nm; 1 mol/L; 1 cm) | Min. 10 % |
Transmitance (254 nm; 1 mol/L; 1 cm) | Min. 95 % |
Br (brom) | Max. 0,005 % |
I (jod) | Max. 0,001 % |
PO4 (fosfáty) | Max. 0,0005 % |
SO4 (sírany) | Max. 0,001 % |
Fe (železo) | Max. 0,0001 % |
K (draslík) | Max. 0,005 % |
Pb (olovo) | Max. 0,0002 % |