Tisk…
Chořid rubidny 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO201270250EA 7390 CZK
ACRO201270250 ACRO201271000
Chořid rubidny 99+%
Chořid rubidny
Vzorec: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Bod varu: 1390 °C (760 mmHg)
Bod tání: 718 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011187
CAS číslo: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %