Tisk…
Chořid rubidny ≥99.8% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10563.09EA 3710 CZK
10563.09 10563.18
Chořid rubidny ≥99.8% (metals basis)
Chořid rubidny
Vzorec: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Bod varu: 1390 °C
Bod tání: 718 °C
Hustota: 2,800
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011187
CAS číslo: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9