Tisk…
Chořid rubidny
Dodavatel: PanReac AppliChem
A4240.0010EA 4220 CZK
A4240.0010 A4240.0050 NOVS4240.0050
Chořid rubidny
Chořid rubidny
Vzorec: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Bod varu: 1390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 715 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011187
CAS číslo: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9