Tisk…
Fluorid sodný ≥98%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
27858.290EA 3470 CZK
27858.290
Fluorid sodný ≥98%, purified
Fluorid sodný
Vzorec: NaF
MW: 41,99 g/mol
Bod varu: 1700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 993 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003524
CAS číslo: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08762
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %