Tisk…
Jodičnan draselný 99.4+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO418240025EA 21330 CZK
ACRO418240025 ACRO418245000 ACRO418241000
Jodičnan draselný 99.4+% ACS
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
MW: 214 g/mol
Bod tání: 560 °C
Hustota: 3,93 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011406
CAS číslo: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07808
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystalline powder
Titration Iodometric 99.4 to 100.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %