Jodičnan draselný 99.4-100.4% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
11602.36EA
4880
CZK
11602.36
11602.22
Jodičnan draselný 99.4-100.4% ACS
Jodičnan draselný
Vzorec:
KlO₃ MW: 214 g/mol Bod tání: 560 °C (rozkl.) Hustota: 3,89 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS číslo: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07726 |