Jodičnan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
26839.264EA
4520
CZK
26839.264
Jodičnan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Jodičnan draselný
Vzorec:
KlO₃ MW: 214 g/mol Bod tání: 560 °C Hustota: 3,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS číslo: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07808 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Br + Cl + ClO3 (as Cl) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |