Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Dusičnan lithný
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat více kritérií)
SearchResultCount:"12"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (25029.268)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Dusičnan lithný ≥99%, purified
Měrná jednotka:  1 * 500 g
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Dusičnan lithný, anhydrous ≥99%
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.999%
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.98%
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   Dusičnan lithný ≥99.999%
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   Dusičnan lithný ≥99%
Katalogové číslo: (SAFS62574-500G-F)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Dusičnan lithný
Měrná jednotka:  1 * 500 g
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Dusičnan lithný
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT