Dusičnan lithný, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
13405.30EA
2720
CZK
13405.30
13405.A1
13405.14
13405.A7
Dusičnan lithný, anhydrous 99%
Dusičnan lithný
Used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, and rocket propellant
Vzorec:
LiNO₃ MW: 68,95 g/mol Bod varu: 600 °C (rozkl.) Bod tání: 264 °C Hustota: 2,38 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS číslo: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05558 |