Tisk…
Hledali jste: Dusičnan sodný
23  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dusičnan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dusičnan sodný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: Avantor
Popis: Dusičnan sodný ≥99.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalogové číslo: (0598-500G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dusičnan sodný, high purity
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan sodný, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan sodný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: In manufacturing of HNO₃, as a catalyst to manufacture H₂SO₄, in manufacturing of glass, enamel for pottery, sodium nitrite
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Dusičnan sodný ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan sodný 99+% ACS
Katalogové číslo: (13444-1KG)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Dusičnan sodný 99.0-100.5%, meets analytical specification of FCC, E251, Fluka™
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan sodný 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan sodný 99+% for biochemistry
Dodavatel: Merck
Popis: Dusičnan sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Popis: Dusičnan sodný
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom