Tisk…
Kyselina dusičná fuming 100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00455.1000EA 0 CZK
1.00455.1000
Kyselina dusičná fuming 100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Bod varu: 83 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2032
ADR: 8 (5.1, 6.1),I
REACH: 01-2119487297-23
Merck Index: 12,06672
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Rozpustnost (20 °C) soluble,(development of heat)
Bod tání -42 °C
Molární hmotnost 63,01 g/mol
Bod varu 86 °C (1013 hPa)
Tlak par 56 hPa (20 °C)
Hustota 1,51 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH < - 1( H2O, 20 °C)
Třída nebezpečnosti: 8
Hazard Class Description Corrosive material
Ba (Barium) ≤ 0.02 ppm
Be (Beryllium) ≤ 0.02 ppm
Bi (Bismuth) ≤ 0.10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.15 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.02 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.02 ppm
Cr (Chromium) ≤ 0.20 ppm
Cu (Copper) ≤ 0.02 ppm
Fe (Iron) ≤ 2.0 ppm
Ge (Germanium) ≤ 0.05 ppm
K (Potassium) ≤ 0.10 ppm
Li (Lithium) ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese) ≤ 0.02 ppm
Mo (Molybdenum) ≤ 0.02 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.50 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.10 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.02 ppm
Sr (Strontium) ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium) ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium) ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc) ≤ 0.05 ppm
Zr (Zirconium) ≤ 0.10 ppm
Residue on ignition (as SO₄) ≤ 50 ppm
According to the chemical properties of Nitric acid 100 % the influence of light can cause formation of nitrogen oxides.