Tisk…
Hledali jste: Voda
118  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"118"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Molecular Biology grade water, nuclease-free is suitable for use in polymerase chain reaction and other molecular biology techniques requiring sterile...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Sterile, nuclease-free water treated with diethylpyrocarbonate (DEPC) for nucleic acid applications.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda, TECHNICAL, demineralized
Dodavatel: Avantor
Popis: Voda, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Popis: For use in liquid chromatography and mass spectrometry.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytical reagent
Katalogové číslo: (87962.290)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda Reag. Ph. Eur. 1095507 particle-free
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (9823-02)
Dodavatel: Avantor
Popis: Voda, BAKER ANALYZED ULTRA LC/MS™ for LC-MS, tested for UHPLC, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda, NORMATOM® for trace metal analysis
Katalogové číslo: (87958.290)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Voda Reag. Ph. Eur. 1095501 ammonium-free
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (733-2573)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ultrapure water, free of endonuclease-, nicking-, and exonuclease activity, free of human DNA.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Sterile water for various uses in cleanrooms, such as cleaning and for diluting sterile chemicals.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 118
no targeter for Bottom