Tisk…
Voda, purified, sterile
Dodavatel: VWR Chemicals
AX021376EA 3510 CZK
AX021376
Voda, purified, sterile
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Aspect Limpid
Volume (ml) 90 ± 1,8 ml
Filtration sur membrane selon PE 2.6.1 Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)