Tisk…
Voda tested according to Ph. Eur, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL95280-1LEA 2030 CZK
SIAL95280-1L
Voda tested according to Ph. Eur, Sigma-Aldrich®
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175