Voda for molecular biology, sterile filtered, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL95284-1LEA
5460
CZK
SIAL95284-1L
SIAL95284-6X100ML
SIAL95284-100ML
Voda for molecular biology, sterile filtered, Sigma-Aldrich®
Voda
Vzorec:
H₂O MW: 18,02 g/mol Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |