Tisk…
VWR®, Špičky pipetovací s filtrem, doplňovací systém, Next Generation
Dodavatel: VWR
VWR®
732-1481EA 3760 CZK
VWRU89495-360 732-1481 732-1480 732-1482 732-1476
VWR®, Špičky pipetovací s filtrem, doplňovací systém, Next Generation
Špičky pipetovací
Aerosolové špičky ZAP™ Premier™, které mají patentovaný filtr vyrobený z vysokomolekulárního polyetylenu, nabízí úplnou ochranu před přenosem vzorku. Průměrná velikost pórů je 10 μm, takže jsou před nasátím do pipety zachyceny dokonce také radionukleotidy. Tyto špičky jsou ideální pro PCR manipulace s DNA.
  • snadno použitelný doplňovací systém – nové krabičky na pipetovací špičky, inzerty a kryt při přenosu chrání špičky při naplňování před vikláním a tím udržují špičky čisté
  • 95% obnovitelných materiálů – kompostovatelný základ špičky z přírodní pryskyřice bez ropných produktů, lepenka je vyrobena ze 100% recyklovaných vláken, rostlinný inkoust na sojovém základě
  • certifikováno bez DNA, RNáz, DNáz
Systém nové generace je kompletní systém navržený s nízkou uhlíkovou stopou, který na doplňovač pipetovacích špiček používá bioplastovou (bez ropných produktů), kompostovatelnou pryskyřici. Znovu uzavíratelný obal zabírá malý prostor na pracovním stole, a tak pomáhá maximálně využít úložný prostor v laboratořích.
Balení: Kompaktní, znovu uzavíratelné balení se sníženou hmotností.