Tisk…
Měřič pH/mV/°C/iontů, stolní, SevenCompact™ S220
Dodavatel: Mettler-Toledo
SevenCompact™
663-0750EA 44430 CZK
663-0750 663-0751 662-1378 663-0196 662-1991 662-1993 663-0194 663-0195
Měřič pH/mV/°C/iontů, stolní, SevenCompact™ S220
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Intuitivní, uživatelsky přívětivý, výkonný měřič. Měří pH, ORP a koncentraci iontů v různých jednotkách. Ideální pro široký rozsah použití.
  • Uživatelsky přívětivý provoz, jasný dobře uspořádaný barevný displej
  • Nabídka v 10 jazycích
  • Inteligentní řízení čidel – Intelligent Sensor Management (ISM®) pomáhá eliminovat chyby automatickou identifikací čidla při jeho připojení k měřiči a zaručuje, že pro budoucí měření bude použita nejaktuálnější kalibrace
  • Konektivita a periferní zařízení: Rozhraní USB a RS232 vám umožňují připojení různých
  • periferních zařízení od společnosti Mettler Toledo, včetně připojení a obsluhy magnetického míchadla uMix™
  • Splňuje požadavky GLP
Informace o dodávce: S220-Basic, pouze měřič, dodává se s držákem elektrod, ochranným krytem, návodem
k obsluze, stručným návodem k obsluze, prohlášením o shodě a zkušebním certifikátem.
S220-Kit obsahuje přístroj, elektrodu InLab® Expert Pro ISM®, návod k měření pH a dva sáčky s
pufrem pro pH 4,01, 7,00, 9,21 a 10,00, držák elektrody, ochranný kryt, stručný návod k obsluze,
prohlášení o shodě a zkušební certifikát.
S220-Bio se dodává se stejným obsahem jako S220-Kit s výjimkou, že elektroda InLab® Routine
Pro ISM® nahrazuje InLab® Expert Pro ISM®.
S220-Univ se dodává se stejným obsahem jako S220-Kit s výjimkou, že elektroda InLab®
Versatile Pro nahrazuje InLab® Expert Pro ISM®.
S220-Micro se dodává se stejným obsahem jako S220-Kit s výjimkou, že elektroda InLab® Ultra-
Micro nahrazuje InLab® Expert Pro ISM®.
S220-uMix se dodává se stejným obsahem jako S220-Kit a dále je vybaven magnetickou
míchačkou uMix™ pro vysoce přesná měření.
S220 K se dodává se stejným obsahem jako S220-Kit a dále je vybaven Bottle Rainbow Kit 1,
6× 250 ml (2× 250 ml z 4.01, 7.00, 9.21).
S220 Biotech se dodává se stejným obsahem jako S220-K s výjimkou, že elektroda InLab®
Routine Pro ISM® nahrazuje InLab® Expert Pro ISM®.