Tisk…
Měřič vodivosti/°C, stolní, SevenCompact™ S230
Dodavatel: Mettler-Toledo
SevenCompact™
663-0193EA 56070 CZK
663-0193 663-0179 663-0192
Měřič vodivosti/°C, stolní, SevenCompact™ S230
Meřiče elektrochemické Konduktometry
Intuitivní výkonné měřidlo kombinující precizní technologie elektrochemického měření s flexibilitou, inovativním designem a snadností použití. Měří vodivost, salinitu, celkové rozpuštěné pevné látky, rezistivitu a vodivý popel. Ideální pro široký rozsah použití.
  • Uživatelsky přívětivý provoz, jasný dobře uspořádaný barevný displej
  • Nabídka v 10 jazycích
  • Nabídka služeb, včetně IQ/OQ
  • Inteligentní řízení čidel – Intelligent Sensor Management (ISM®) pomáhá eliminovat chyby
  • automatickou identifikací čidla při jeho připojení k měřiči a zaručuje, že pro budoucí měření
  • bude použita nejaktuálnější kalibrace
  • Konektivita a periferní zařízení: Rozhraní USB a RS232 vám umožňují připojení různých
  • periferních zařízení od společnosti Mettler Toledo, včetně připojení a obsluhy magnetického míchadla uMix™
  • Splňuje požadavky GLP
Předpisy
Čistá & velmi čistá voda: ve shodě s USP/EP
Bioethanol: ABNT NBR 10547:2006
Cukerná analýza: ICUMSA GS2/3-17 a GS 1/3/4/7/8-13
Informace o dodávce: S230-Basic zahrnuje zařízení (bez elektrody), držák elektrod, ochranný obal, návod k použití, rychlý průvodnce, prohlášení o shodě a certifikáty testů.
S230-Kit zahrnuje zařízení, vodivostní sondu InLab® 731-ISM, průvodce pro měření vodivostia rozpuštěného kyslíku, 2 kalibrační sáčky pro 1413 μS/cm a 12,88 mS/cm, držák elektrody, ochraný kryt, manuál, prohlášení o shodě a zkušební certifikáty
S230-USP/EP dodáván se stejnými položkami jako S230-Kit s vyjímkou, že elektroda InLab® 741-ISM nahrazuje InLab® 731-ISM a je bez kalibračních sáčků 12,88 mS/cm