Tisk…
Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Ampuled under argon
35707.09EA 3380 CZK
35707.09 35707.18
Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 714 °C
Hustota: 2,32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684