Tisk…
Chlorid hořečnatý, anhydrous ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
26123DCEA 0 CZK
26123DC
Chlorid hořečnatý, anhydrous ≥98%, TECHNICAL
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 715 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %