Succinyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A18389.30EA
7900
CZK
A18389.30
A18389.18
ABCRAB118879.0050
Succinyl chloride 96%
Succinyl chloride
Vzorec:
C₄H₄Cl₂O₂ MW: 154,98 g/mol Bod varu: 190 °C Bod tání: 16…17 °C Hustota: 1,407 Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000749 CAS číslo: 543-20-4 EINECS: 208-838-0 UN: 3265 ADR: 8,II |