Tisk…
2-Merkaptoethanol
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,2,2-tetradeuterio-1-deuteriooxy-2-deuteriosulfanylethaneβ-Mercaptoethanolβ-Hydroxyethanethiol
P001EA 1180 CZK
P001
2-Merkaptoethanol
2-Merkaptoethanol
Vzorec: HSCH₂CH₂OH
MW: 78,14 g/mol
Bod varu: 157 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004890
CAS číslo: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/24/2297924.jpg