Tisk…
2,6-Dichloroisonicotinic acid
MOLE63506294-1GEA 0 CZK
MOLE63506294-1G
2,6-Dichloroisonicotinic acid
2,6-Dichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
MDL Number: MFCD00234147
CAS číslo: 5398-44-7