Tisk…
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Dodavatel: Molekula
MOLEM83725447EA 0 CZK
MOLEM83725447
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
MW: 248,97 g/mol
MDL Number: MFCD00003723
CAS číslo: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II