Tisk…
Oxid boritý ≥99.9% (B basis)
Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí
ABCRAB119517.0050EA 0 CZK
ABCRAB119517.0050
Oxid boritý ≥99.9% (B basis)
Oxid boritý
Vzorec: B₂O₃
MW: 69,62 g/mol
Bod varu: ~1860 °C
Bod tání: 450 °C
Hustota: 2,46
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011315
CAS číslo: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 12,01365