Tisk…
Silikagel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07735.1000EA 1550 CZK
1.07735.1000
Silikagel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1710 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16