Silikagel ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
10856.22EA
24230
CZK
10856.22
10856.14
Silikagel ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Silicon dioxide
Vzorec:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Bod varu: 2230 °C Bod tání: 1710 °C Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS číslo: 7631-86-9 EINECS: 238-878-4 Merck Index: 14,08493 |