Tisk…
1-Indanone
MOLEM33070742EA 0 CZK
MOLEM33070742
1-Indanone
1-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 1,1028 g/cm³ (40 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003785
CAS číslo: 83-33-0
EINECS: 201-470-1