Tisk…
2-Indanol
Dodavatel: Molekula
MOLE39098319-100GEA 0 CZK
MOLE39098319-100G
2-Indanol
2-Indanol
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…69 °C
Hustota: 1,0528 g/cm³ (80 °C)
MDL Number: MFCD00003800
CAS číslo: 4254-29-9
EINECS: 224-230-8