Tisk…
Dusičnan stříbrný 99-100.5% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
83517.180EA 21560 CZK
83517.180
Dusičnan stříbrný 99-100.5% Ph. Eur.
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Bod varu: 444 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99 - 100.5 %
Appearance Colourless crystals
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Solution S Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Foreign salts Max. 0.3 %
Aluminium, lead, copper and bismuth Passes test
Residual solvents Passes test