Oxid zinečnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
11137.18EA
6900
CZK
11137.18
11137.09
11137.30
Oxid zinečnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc oxide
Vzorec:
ZnO MW: 81,39 g/mol Bod tání: 1975 °C Hustota: 5,606 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS číslo: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 13,10200 |